Merck
573450
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(3-bromphenyl)-propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
227 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(CC(O)=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChIKey
RLYAXKJHJUXZOT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable