Merck
570818
Sigma-Aldrich
3-Fluor-2-methylphenylmagnesiumchlorid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1c(F)cccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
XVXJKZMOSQDWMQ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)