570362
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethylacrylat
97%
Synonym(e):
2-(9H-Carbazol-9-yl)-ethylmethacrylat, 9H-Carbazol-9-ethylacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO2/c1-2-17(19)20-12-11-18-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)18/h2-10H,1,11-12H2
InChIKey
KOHMQTTZAWPDNE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable