Merck
570044
Sigma-Aldrich
1-O-Isopropyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-β-D-glucopyranose
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H42O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)O[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C37H42O6/c1-28(2)42-37-36(41-26-32-21-13-6-14-22-32)35(40-25-31-19-11-5-12-20-31)34(39-24-30-17-9-4-10-18-30)33(43-37)27-38-23-29-15-7-3-8-16-29/h3-22,28,33-37H,23-27H2,1-2H3/t33-,34-,35+,36-,37-/m1/s1
InChIKey
FASXBSZVQKGFRE-KHKVHWIZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 530-530 (1966)