Merck
569941
Sigma-Aldrich
Brombenzol-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-31 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Br[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
InChIKey
QARVLSVVCXYDNA-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup