Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(ClCO2CH2CH2OCH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.09 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n
density
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCCOCCOCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O6/c9-7(11)15-5-3-13-1-2-14-4-6-16-8(10)12/h1-6H2
InChI key
IFOIGJKHVZBFPR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Tailoring the Surface Chemistry of PEDOT: PSS to Promote Supported Lipid Bilayer Formation: Details the method of using tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) in surface chemistry applications (K Kallitsis et al., 2023).
- Combinations of dual-function azide-containing crosslinkers with CH insertion capabilities for polymeric elastomers with improved adhesion properties: Discusses the preparation and application of tri(ethylene glycol)diazidoformate starting from tri(ethylene glycol)bis(chloroformate) (DW Jung et al., 2022).
- Preparation of polypropylene with strain hardening characteristics via the noncatalytic C-H insertion of azidoformate: Explores the reaction process involving tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) (SY Kim et al., 2022).
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?