568325
Ethyl-3-chlor-4-hydroxybenzoat
97%
Synonym(e):
3-Chlor-4-hydroxybenzoesäureethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChIKey
QBOWIPYEPOVPGR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)