Merck
567728
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)diphenylphosphin
98%
Synonym(e):
(p-Hydroxyphenyl)-diphenylphosphin
Größe auswählen
1 G
€ 451,00
€ 451,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 451,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2PC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 451,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Oc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
InChIKey
QOPABJOZVXZFJG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)