Merck
566233
Sigma-Aldrich
Poly[(methylmethacrylat)-co-(7-(4-trifluormethyl)cumarinacrylamid)]
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zusammensetzung
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluoreszenz
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
Anwendung
Fluorescent polymer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)