Wichtige Dokumente
565385
3-Brom-4-methoxybenzoesäure
96%
Synonym(e):
3-Brom-p-anissäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?