Merck
562386
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-trifluormethyl-2-azetidinon
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2C3H3N(=O)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62-66 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C1CN(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H10F3NO/c12-11(13,14)9-7-15(10(9)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
LIJGYWMRPFUAIR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)