Wichtige Dokumente
562157
3-Methylbenzylmagnesiumchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(C[Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
IKENQFUQPCLWFT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?