Merck
561711
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-methylphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C7H6F.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
FGTAIRVIEJUZJO-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)