Merck
561312
Sigma-Aldrich
3-Chlorcarbonyl-1-methansulfonyl-2-imidazolidinon
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClCOC3N2H4OSO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-173 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)N1CCN(C(Cl)=O)C1=O
InChI
1S/C5H7ClN2O4S/c1-13(11,12)8-3-2-7(4(6)9)5(8)10/h2-3H2,1H3
InChIKey
ZWTPALHHEULAPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)