Merck
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorphenyl)-3-buten-1-ol
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
InChIKey
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)