Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 422,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9N3O3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.12 (free base basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
SMILES string
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
InChI key
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AldrichCPR | description 99% | description lyophilized, sufficient for ≤400 reactions, pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form lyophilized |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?