Merck
560316
Sigma-Aldrich
PSS-[2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyl]-Heptaisobutyl, substituiert
Synonym(e):
Epoxidcyclohexylisobutyl-POSS®, POSS®-Epoxidcyclohexyl-Isobutyl ersetzt
Größe auswählen
5 G
€ 237,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 237,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H76O13Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
941.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Löslichkeit
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
Qualitätsniveau
SMILES String
CC(C)C[Si]12O[Si]5(CCC3CCC4OC4C3)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]7(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O5)O[Si](CC(C)C)(O6)O7
InChI
1S/C36H76O13Si8/c1-27(2)20-51-38-50(18-17-34-15-16-35-36(19-34)37-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
InChIKey
QTQGKCPAEXMQMZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)