Merck
476544
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,13,15-Octakis-(dimethylsilyloxy)-pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxan
Synonym(e):
Octakis-(dimethylsilyloxy)-silsesquioxan
Größe auswählen
10 G
€ 263,00
€ 263,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 263,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H56O20Si16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1017.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 263,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Qualitätsniveau
SMILES String
[H][Si](C)(C)O[Si]12O[Si]3(O[Si]([H])(C)C)O[Si]4(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O1)O[Si]5(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O2)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O3)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C16H56O20Si16/c1-37(2)17-45-25-46(18-38(3)4)28-49(21-41(9)10)30-47(26-45,19-39(5)6)32-51(23-43(13)14)33-48(27-45,20-40(7)8)31-50(29-46,22-42(11)12)35-52(34-49,36-51)24-44(15)16/h37-44H,1-16H3
InChIKey
IZXLUEMTVRPVBL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)