Merck
558680
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3H
InChIKey
OZKAHSNNKADHTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges