Merck
558621
Sigma-Aldrich
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5360 (lit.)
Dichte
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-6-2-1-4(15(9,13)14)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)