Fortfahren mit
558346
4-Methoxybenzhydrazid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3COC6H4CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-952-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
136-140 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxybenzhydrazide may be used to synthesize:
  • N′-[(E)-5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene]-4-methoxybenzohydrazide monohydrate
  • 2,5-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
  • hydrazone ligands, which readily forms ruthenium(II) hydrazone complexes via reaction with [RuHCl(CO)(PPh3)3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
661295736406591777
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
136-140 °C (lit.)
mp
69-73 °C
mp
158-163 °C
mp
114-118 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
hydrazine, amine
functional group
aldehyde, bromo
functional group
ether, iodo
functional group
ether, bromo
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)