Merck
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
Größe auswählen
1 G
€ 132,00
€ 132,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 132,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 132,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
Optische Reinheit
97% (ee) (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
(R)-(−)-2-Decanol can be used as a chiral inductor in photoelectrocyclization of tropolone methyl ether.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhanced stereoselectivity in photoelectrocyclization of tropolone ethers via confinement in chiral inductor-modified lyotropic liquid crystals
Lv F, et al.
Organic Letters, 10(16), 3473-3476 (2008)