Merck
557315
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO2C6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-13(9,10)6-2-4-7(5-3-6)14(8,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 5′-deoxy-5′-[4-(methylsulfonyl)benzenesulfonamido]thymidine.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and biological evaluation of inhibitors of thymidine monophosphate kinase from Bacillus anthracis.
Byun Y, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 27(3), 244-260 (2008)