Fortfahren mit
55665
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
≥98.5% (GC)
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 692,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-150-0
Beilstein/REAXYS Number:
107275
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
€ 692,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.478 (lit.), n20/D 1.479
bp
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
InChI key
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D106208262579669210
description
≥98.5% (GC)
description
97%
description
98%
description
97%
assay
≥98.5% (GC)
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reactivity: thiol reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.479, n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)