Merck
556602
Sigma-Aldrich
4-Brombenzolsulfonsäure Monohydrat
98%
Größe auswählen
1 G
€ 137,00
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 137,00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4SO3H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
sulfonic acid
SMILES String
O.OS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO3S.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
JHULXEZFSDUIRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1