Fortfahren mit
557153
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
95%
Synonym(e):
α-Brom-p-toluolsulfonylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2C6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
71-75 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI key
QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride may be used to synthesize:
  • 4-bromomethyl-N-(6-methoxy-quinolin-8-yl)-benzenesulfonamide
  • benzene-sulfonamide derivatives, which are potent Chemokine Receptor Type 4 (CXCR4) inhibitors
  • imidazole derivatives having antifungal activity
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)