555614
2,8-Dichlorchinolin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)12-9(6)7/h1-5H
InChIKey
VAXOCTXTVIVOQE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable