Merck
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore Phenethyldiethylamin
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Synonym(e):
MP Diethylamin-Harz, Phenethyldiamin, polymer gebunden
Größe auswählen
5 G
€ 247,00
€ 247,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 247,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 247,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
ScavengePore
Qualitätsniveau
Form
macroporous
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.7-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
40-70 mesh
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)