Merck
553980
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)thulium(III)
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
TmCp3
About This Item
Lineare Formel:
(C5H5)3Tm
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: thulium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
248-249 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Tm].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tm/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChIKey
RALPDFZGVPHOPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 69 Thulium
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication