Merck
553891
Sigma-Aldrich
1-Brom-2-(trifluormethoxy)-benzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4OCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-3-1-2-4-6(5)12-7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
ITYCJCVRPBLODP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene can be prepared from (trifluoromethoxy)benzene.[1]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2-, 3-, and 4-(Trifluoromethoxy) phenyllithiums: Versatile Intermediates Offering Access to a Variety of New Organofluorine Compounds.
Castagnetti E and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 691-695 (2001)