Merck
553662
Sigma-Aldrich
4′-Brom-3′-nitroacetophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(NO2)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
117-121 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChIKey
YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone is an electron deficient acetophenone derivative.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
(S)-2-Aryl-4, 4-diphenyl-3, 1, 2-oxazaboro [3.3. 0] octanes: Efficient catalysts for the asymmetric borane reduction of electron-deficient ketones.
Liu H and Xu JX.
J. Mol. Catal. A: Chem., 244(1), 68-72 (2006)