Merck
553514
Sigma-Aldrich
Octadecyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 16-18% carbon loading
Synonym(e):
C18 silica gel
Größe auswählen
100 G
€ 427,00
€ 427,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 427,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
€ 427,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Kennzeichnungsgrad
16-18% carbon loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)