Merck
550779
Sigma-Aldrich
2-Iodbenzaldehyd
97%
Größe auswählen
1 G
€ 147,00
€ 147,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 147,00
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 147,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChIKey
WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Iodobenzaldehyde (o-iodobenzaldehyde) is a 2-halobenzaldehyde derivative. Its crystals belong to the orthorhombic crystal system and P212121 space group.[1]
Anwendung
2-Iodobenzaldehyde may be used as a reactant in the synthesis of the following heterocycles:
  • 2,3-diaryl-1-indenones[2]
  • indolo[1,2-a]quinazolines[3]
  • Baylis-Hillman (BH) adducts[4]
It may also be used in preparing:
  • 5-phenylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one[5]
  • 4-(3-iodophenyl)-2,2:6,2-terpyridine[6]
  • fluoren-9-one[7]
  • 2-formyl-3′-methoxybiphenyl[8]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Ring-Closing Olefin Metathesis of 2, 2'-Divinylbiphenyls: A Novel and General Approach to Phenanthrenes.
Iuliano A, et al.
Organic Letters, 6(21), 3711-3714 (2004)
Copper (I)-Catalyzed Synthesis of 5-Arylindazolo [3, 2-b] quinazolin-7 (5 H)-one via Ullmann-Type Reaction
Chen DS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(11), 5700-5704 (2013)
2-Iodobenzaldehyde.
Betz R and Klufers P.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), o4879-o4879 (2007)
Self-Assembly of Shape-Persistent Hexagonal Macrocycles with Trimeric Bis (terpyridine)-FeII Connectivity.
Li S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(19), 3328-3334 (2008)
Synthesis of indanones via intramolecular Heck reaction of Baylis-Hillman adducts of 2-iodobenzaldehyde.
Park JB, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(6), 927-930 (2004)