550760
3-Iodbenzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
57-60 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
InChIKey
RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 3-iodocinnamic acid
- 3-(3-hydroxy-3-methylbut-1-yn-1-yl)benzaldehyde
- 1,3-dihydroxy-2-(3-iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazolidine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable