Merck
550582
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(3-methyl-4-nitrobenzyl)-L-histidinmethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Verunreinigungen
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
mp (Schmelzpunkt)
92-104 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
InChIKey
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)