Direkt zum Inhalt
550752
N(α), N-(im)-Di-Boc-L-histidinmethylester
97%
Synonym(e):
Methyl-(S)-3[1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-1-H-imidazol-4-yl]-2-[(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-amino]-propionat]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
InChI key
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)