Fortfahren mit
244643
Zinn(II)-oxid
≤60 micron particle size, powder, 97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SnO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.71
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
244-499-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 81,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
particle size
≤60 micron
SMILES string
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
InChI key
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Tin(II) oxide (SnO) is a metal oxide with wide applications in superconductivity, photovoltaics, optoelectronics as an anode, coating substrate, Schottky diode, and catalyst.
Application
Tin(II) oxide has been used in the synthesis of nanofiber optic force transducer as a probe to study the mechanical phenomena in biomolecular systems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
549657377473400866
description
≤60 micron particle size, powder, 97%
description
nanopowder, ≤100 nm avg. part. size
description
97%
description
−10 mesh, ≥99.6% trace metals basis
form
powder
form
nanopowder
form
powder
form
powder
assay
97%
assay
-
assay
97%
assay
≥99.6% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
≤60 micron
particle size
-
particle size
-
particle size
−10 mesh
9-(3-nitrobenzylidene)fluorene CAS number
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinn(II)-oxid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)