Wichtige Dokumente
548022
2,4-Dinitro-1-(trifluormethoxy)-benzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.500 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
Dichte
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F3N2O5/c8-7(9,10)17-6-2-1-4(11(13)14)3-5(6)12(15)16/h1-3H
InChIKey
KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
349.7 °F
Flammpunkt (°C)
176.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)