Merck
546968
Sigma-Aldrich
3-Chlor-benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
102-104 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)