Merck
546933
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlor-benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cc(Cl)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H
InChIKey
RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)