Merck
546224
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Br)cc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-9(13)7(5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChIKey
PNIKRSVKWZRJOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)