Wichtige Dokumente
545082
Indium(III)-bromid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Indium tribromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
656 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
436 °C (lit.)
Dichte
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Indium (III)/2-benzoylpyridine chemistry: Indium (III) bromide facilitates interesting transformations of the 2-benzoylpyridine ligand, enabling further reactivity and activation of the proligand (Stamou et al., 2022).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.