Merck
544140
Sigma-Aldrich
Cobalt(II)-phosphat Hydrat
Synonym(e):
Cobalt phosphate octahydrate, Cobaltous phosphate octahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Co3(PO4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.74 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Konzentration
≤46.6% Co (complexometric)
SMILES String
O.[Co++].[Co++].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Co.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
InChIKey
FGMIXSNEQGJBOH-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1