Wichtige Dokumente
543055
Ethyl-1-cyano-1-cyclopropancarboxylat
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
Dichte
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
InChIKey
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?