542709
2,6-Difluorbenzolsulfonamid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
187-191 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChIKey
RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable