Merck
644609
Sigma-Aldrich
2-Brombenzolsulfonamid
97%
Größe auswählen
5 G
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 103,00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-195 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChIKey
YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)