Merck
542245
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibrom-4′-hydroxyacetophenon
96%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(OH)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
182-187 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-4(11)5-2-6(9)8(12)7(10)3-5/h2-3,12H,1H3
InChIKey
ZNWPTJSBHHIXLJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone (3,5-dibromo-4-hydroxyacetophenone) can be obtained from 4-hydroxyacetophenone, via bromination by N-bromosuccinimide in the presence of LiClO4-SiO2.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Bagheri M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)