Fortfahren mit
540285
Tetraalkylammoniumcarbonat, polymergebunden
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
Synonym(e):
MP-Carbonat-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
macroporous
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
macroporous
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g N loading
particle size
18-50 mesh
SMILES string
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
InChI key
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
General description
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound also known as MP-carbonate resin, is a strong basic macroporous anion-exchange polystyrene resin that is commonly used in solution phase peptide synthesis and resin-based purification techniques.
Application
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound, is used as a solid support base in the solution phase parallel synthesis of amides to remove unwanted acidic by-products. It is used as a solid-phase base to neutralize the hydrobromide in the synthesis of syringolin B.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
477044549363555215
description
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
description
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
macroporous
form
-
form
-
form
macroporous
particle size
18-50 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
40-70 mesh
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g N loading
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
0.7-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
0.7-1.5 mmol/g loading
reaction suitability
reactivity: proton reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)