539279
Octenyltrichlorsilan, Isomermischung
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Verunreinigungen
10-15% internal olefin isomers
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2H,1,3-8H2
InChIKey
MFISPHKHJHQREG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter