Merck
538752
Sigma-Aldrich
Bis-(4-fluorphenyl)-ether
96%
About This Item
Lineare Formel:
(FC6H4)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
Dichte
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChIKey
UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)